Merck
ADVH95EC9C4F
AChemBlock
3-methylazetidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
85.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-methyl-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C4H7NO/c1-3-2-5-4(3)6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
XYAPRMQTKAOTJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s74937-3-methylazetidin-2-one.html
Synonym
3-methylazetidin-2-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s74937-3-methylazetidin-2-one.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)