Merck
ADVH94547B8A
AChemBlock
tert-butyl 1H-indol-4-yl carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥114,700
1 G
¥284,800
5 G
¥1,115,800
ベンダーカタログ番号: T90328-250MG
¥114,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥114,700
1 G
¥284,800
5 G
¥1,115,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T90328-250MG
¥114,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 1H-indol-4-yl carbonate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-13(2,3)17-12(15)16-11-6-4-5-10-9(11)7-8-14-10/h4-8,14H,1-3H3
InChI Key
SVSODYSTAWACLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t90328-tert-butyl-1h-indol-4-yl-carbonate.html
Synonym
tert-butyl (1h-indol-4-yl) carbonate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t90328-tert-butyl-1h-indol-4-yl-carbonate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)