Merck
ADVH94547AAA
AChemBlock
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥62,300
1 G
¥150,000
5 G
¥524,300
ベンダーカタログ番号: T91816-250MG
¥62,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥62,300
1 G
¥150,000
5 G
¥524,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T91816-250MG
¥62,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-4-6-1-2-7(10(14)15)3-8(6)16-5-9(12)13/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
AQBSXYORVWPBEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
Synonym
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)