Merck
ADVH94547634
AChemBlock
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥45,200
1 G
¥85,800
5 G
¥184,200
ベンダーカタログ番号: T95231-250MG
¥45,200
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥45,200
1 G
¥85,800
5 G
¥184,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.73
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T95231-250MG
¥45,200
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H12ClNO2/c1-2-20-16(19)13-9-18-15-11-6-4-3-5-10(11)7-8-12(15)14(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI Key
OUVDIUPLVZVEEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)