Merck
ADVH94546AD8
AChemBlock
methyl 2-methoxyacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,300
250 MG
¥40,900
1 G
¥74,100
ベンダーカタログ番号: S71122-100MG
¥31,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,300
250 MG
¥40,900
1 G
¥74,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: S71122-100MG
¥31,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-methoxyacrylate
Inchi Code
1S/C5H8O3/c1-4(7-2)5(6)8-3/h1H2,2-3H3
InChI Key
BTTXESIFAHCXMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
Synonym
methyl 2-methoxyacrylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)