Merck
ADVH945463BA
AChemBlock
1-Chloro-3-phenoxypropan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥34,500
1 G
¥76,200
5 G
¥215,200
ベンダーカタログ番号: O34043-250MG
¥34,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥34,500
1 G
¥76,200
5 G
¥215,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: O34043-250MG
¥34,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-chloro-3-phenoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c10-6-8(11)7-12-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8,11H,6-7H2
InChI Key
HCTDRZMGZRHFJV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/o34043-1-chloro-3-phenoxypropan-2-ol.html
Synonym
1-chloro-3-phenoxypropan-2-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o34043-1-chloro-3-phenoxypropan-2-ol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)