Merck
ADVH7F383901
AChemBlock
O-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethyl) S-methyl carbonodithioate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥51,600
5 G
¥138,200
ベンダーカタログ番号: S88733-1G
¥51,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥51,600
5 G
¥138,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: S88733-1G
¥51,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
O-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethyl] S-methyl dithiocarbonate
Inchi Code
1S/C12H11NO3S2/c1-18-12(17)16-7-6-13-10(14)8-4-2-3-5-9(8)11(13)15/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
RQPULIGANVLCDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s88733-o-2-1-3-dioxoisoindolin-2-yl-ethyl-s-methyl-carbonodithioate.html
Synonym
o-(2-(1^3-dioxoisoindolin-2-yl)ethyl) s-methyl carbonodithioate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88733-o-2-1-3-dioxoisoindolin-2-yl-ethyl-s-methyl-carbonodithioate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)