Merck
ADVH7F381624
AChemBlock
3-ethylazetidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥55,900
250 MG
¥84,800
1 G
¥201,300
ベンダーカタログ番号: P45038-100MG
¥55,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥55,900
250 MG
¥84,800
1 G
¥201,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P45038-100MG
¥55,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-ethyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-2-5(6)3-7-4-5/h7H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
RVNJQVUOPVMKCW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
Synonym
3-ethylazetidin-3-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)