Merck
ADVH7F381073
AChemBlock
Boc-2-fluoro-D-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥100,800
1 G
¥216,300
ベンダーカタログ番号: P41972-250MG
¥100,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥100,800
1 G
¥216,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P41972-250MG
¥100,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(2-fluorophenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C15H20FNO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)9-8-10-6-4-5-7-11(10)16/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
InChI Key
QFXYXMWIFSVJSE-GFCCVEGCSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41972-boc-2-fluoro-d-homophenylalanine.html
Synonym
(R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-(2-fluorophenyl)butanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41972-boc-2-fluoro-d-homophenylalanine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)