Merck
ADVH7F3802DC
AChemBlock
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥49,500
1 G
¥100,800
5 G
¥379,900
ベンダーカタログ番号: P42682-250MG
¥49,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥49,500
1 G
¥100,800
5 G
¥379,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P42682-250MG
¥49,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-2-(2-methylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(10)6-11/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
InChI Key
WBOFHSAPFDGCGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42682-2-amino-2-2-methylphenyl-ethan-1-ol.html
Synonym
2-amino-2-(o-tolyl)ethan-1-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42682-2-amino-2-2-methylphenyl-ethan-1-ol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)