Merck
ADVH7F37F41D
AChemBlock
3-Methoxy-4-(benzyloxy)-benzenepropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥31,300
1 G
¥69,800
5 G
¥216,300
ベンダーカタログ番号: O28422-250MG
¥31,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥31,300
1 G
¥69,800
5 G
¥216,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: O28422-250MG
¥31,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-[4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C17H18O4/c1-20-16-11-13(8-10-17(18)19)7-9-15(16)21-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-7,9,11H,8,10,12H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
SJEFIQLTGBLFBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o28422-3-methoxy-4-benzyloxy-benzenepropanoic-acid.html
Synonym
3-(4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl)propanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28422-3-methoxy-4-benzyloxy-benzenepropanoic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)