Merck
ADVH7F37E4DE
AChemBlock
4,4-Difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥31,300
100 MG
¥56,900
250 MG
¥106,100
1 G
¥264,400
ベンダーカタログ番号: M23423-25MG
¥31,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥31,300
100 MG
¥56,900
250 MG
¥106,100
1 G
¥264,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M23423-25MG
¥31,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4-difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2NO2.ClH/c1-5(11)12-6-4-10-3-2-7(6,8)9;/h6,10H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
UVPDQZUEIKCLLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23423-4-4-difluoropiperidin-3-yl-acetate-hydrochloride.html
Synonym
4,4-difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23423-4-4-difluoropiperidin-3-yl-acetate-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)