Merck
ADVH7F37E3D5
AChemBlock
tert-Butyl 3-fluoro-4-(hydroxyimino)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥33,400
1 G
¥75,100
5 G
¥209,900
ベンダーカタログ番号: M23909-250MG
¥33,400
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥33,400
1 G
¥75,100
5 G
¥209,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M23909-250MG
¥33,400
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-4-nitrosopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17FN2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-5-4-8(12-15)7(11)6-13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
RVNQJRUANXVYIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23909-tert-butyl-3-fluoro-4-hydroxyimino-piperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 3-fluoro-4-(hydroxyimino)piperidine-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23909-tert-butyl-3-fluoro-4-hydroxyimino-piperidine-1-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)