Merck
ADVH7F37C62C
AChemBlock
Fmoc-2-methyl-D-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥54,800
250 MG
¥83,700
1 G
¥193,800
ベンダーカタログ番号: T94694-100MG
¥54,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥54,800
250 MG
¥83,700
1 G
¥193,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
415.49
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T94694-100MG
¥54,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2R)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-4-(2-methylphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C26H25NO4/c1-17-8-2-3-9-18(17)14-15-24(25(28)29)27-26(30)31-16-23-21-12-6-4-10-19(21)20-11-5-7-13-22(20)23/h2-13,23-24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t24-/m1/s1
InChI Key
JDBBDZBLYYOZAW-XMMPIXPASA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t94694-fmoc-2-methyl-d-homophenylalanine.html
Synonym
(r)-2-((((9h-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(o-tolyl)butanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94694-fmoc-2-methyl-d-homophenylalanine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)