Merck
ADVH7F37BB6D
AChemBlock
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥40,900
1 G
¥74,100
5 G
¥208,800
ベンダーカタログ番号: T94294-250MG
¥40,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥40,900
1 G
¥74,100
5 G
¥208,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T94294-250MG
¥40,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)7-6-12-13-5-3-4-8(11)9(7)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
CSNZZVJLCGOAFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t94294-ethyl-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94294-ethyl-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)