Merck
ADVH7F37B474
AChemBlock
tert-butyl (1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥53,700
5 G
¥145,700
ベンダーカタログ番号: T96915-1G
¥53,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥53,700
5 G
¥145,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T96915-1G
¥53,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl (1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-7-8-4-5-9(12)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
AJYDSJWVRJUFMI-BDAKNGLRSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t96915-tert-butyl-1s-4r-2-azabicyclo-2-2-1-heptane-2-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (1s,4r)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t96915-tert-butyl-1s-4r-2-azabicyclo-2-2-1-heptane-2-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)