Merck
ADVH7F37A291
AChemBlock
5-fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥33,400
1 G
¥73,000
5 G
¥233,400
ベンダーカタログ番号: S72716-250MG
¥33,400
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥33,400
1 G
¥73,000
5 G
¥233,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: S72716-250MG
¥33,400
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-fluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(12)10-7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI Key
DVDRUQOUGHIYCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s72716-5-fluoro-2-3-dihydro-1h-isoindole-1-3-dione.html
Synonym
5-fluoroisoindoline-1,3-dione
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s72716-5-fluoro-2-3-dihydro-1h-isoindole-1-3-dione.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)