Merck
ADVH49B82D1A
AChemBlock
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥42,000
100 MG
¥69,800
250 MG
¥97,600
1 G
¥315,800
ベンダーカタログ番号: S85759-25MG
¥42,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥42,000
100 MG
¥69,800
250 MG
¥97,600
1 G
¥315,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: S85759-25MG
¥42,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-6-5-10-7(6)1-3-9-4-2-7/h6H,1-5,8H2
InChI Key
DUXQWTILNFESDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s85759-1-7-dioxaspiro-3-5-nonan-3-amine.html
Synonym
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s85759-1-7-dioxaspiro-3-5-nonan-3-amine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)