Merck
ADVH303C2708
AChemBlock
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥44,100
1 G
¥91,200
5 G
¥258,000
ベンダーカタログ番号: Q66246-250MG
¥44,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥44,100
1 G
¥91,200
5 G
¥258,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: Q66246-250MG
¥44,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-6(7(2)10)8(11)12-9(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI Key
QIFZMFUCASLNCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q66246-tert-butyl-2-methyl-3-oxobutanoate.html
Synonym
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66246-tert-butyl-2-methyl-3-oxobutanoate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)