Merck
ADVH303BA11D
AChemBlock
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥39,800
1 G
¥88,000
5 G
¥324,300
ベンダーカタログ番号: Q54995-250MG
¥39,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥39,800
1 G
¥88,000
5 G
¥324,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: Q54995-250MG
¥39,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-5-11-3-2-7(9)4-8(11)10-6/h2-5H,1H3
InChI Key
WUWNXFKNYAWAAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q54995-7-bromo-2-methylimidazo-1-2-a-pyridine.html
Synonym
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q54995-7-bromo-2-methylimidazo-1-2-a-pyridine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)