Merck
ADVH303B9C2F
AChemBlock
methyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥66,600
250 MG
¥101,900
1 G
¥242,000
ベンダーカタログ番号: Q53718-100MG
¥66,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥66,600
250 MG
¥101,900
1 G
¥242,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: Q53718-100MG
¥66,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c1-13-8(12)11-4-2-9(3-5-11)6-10-7-9;/h10H,2-7H2,1H3;1H
InChI Key
OQLZWIZWNPGCFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q53718-methyl-2-7-diazaspiro-3-5-nonane-7-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q53718-methyl-2-7-diazaspiro-3-5-nonane-7-carboxylate-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)