Merck
ADVH14DBE80D
AChemBlock
6-hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.95
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-hydroxy-5-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-4-2-5(7(10)11)3-8-6(4)9/h2-3,10-11H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
OHSSEGIGVJHAAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow to brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/p51273-6-hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic-acid.html
Synonym
(6-hydroxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51273-6-hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)