Merck
ADVH14DBE512
AChemBlock
3-(fluoromethyl)cyclobutan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥71,900
250 MG
¥136,100
1 G
¥341,400
ベンダーカタログ番号: P44872-100MG
¥71,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥71,900
250 MG
¥136,100
1 G
¥341,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
102.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P44872-100MG
¥71,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(fluoromethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C5H7FO/c6-3-4-1-5(7)2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
JFJKSGPEXHPCNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44872-3-fluoromethyl-cyclobutan-1-one.html
Synonym
3-(fluoromethyl)cyclobutan-1-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44872-3-fluoromethyl-cyclobutan-1-one.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)