Merck
ADVH14DBE14F
AChemBlock
tert-butyl N-[(3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥44,100
250 MG
¥56,900
1 G
¥130,700
5 G
¥378,900
ベンダーカタログ番号: P48945-100MG
¥44,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥44,100
250 MG
¥56,900
1 G
¥130,700
5 G
¥378,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P48945-100MG
¥44,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl ((3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-5-6-9(7-12-8)13-10(14)15-11(2,3)4/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
NNMBHCRWGGSRBE-BDAKNGLRSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white to yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48945-tert-butyl-n-3s-6r-6-methylpiperidin-3-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl N-[(3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl]carbamate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48945-tert-butyl-n-3s-6r-6-methylpiperidin-3-yl-carbamate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)