Merck
ADVH14DBDEE5
AChemBlock
methyl 1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥49,500
250 MG
¥63,400
1 G
¥146,800
ベンダーカタログ番号: P44098-100MG
¥49,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥49,500
250 MG
¥63,400
1 G
¥146,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P44098-100MG
¥49,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-10(2,3)17-9(15)12-11(8(14)16-4)5-7(13)6-11/h7,13H,5-6H2,1-4H3,(H,12,15)
InChI Key
COSQCBGGUXHPQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44098-methyl-1-tert-butoxy-carbonyl-amino-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylate.html
Synonym
methyl 1-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44098-methyl-1-tert-butoxy-carbonyl-amino-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)