Merck
ADVH14DBCF18
AChemBlock
8-Azido-1-octanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥65,500
250 MG
¥100,800
1 G
¥231,300
ベンダーカタログ番号: P35661-100MG
¥65,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥65,500
250 MG
¥100,800
1 G
¥231,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P35661-100MG
¥65,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-azidooctan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H18N4/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-12-10/h1-9H2
InChI Key
JVWKLPMHGKKSEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless to yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p35661-8-azido-1-octanamine.html
Synonym
8-azidooctan-1-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35661-8-azido-1-octanamine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)