Merck
ADVH14DBCC12
AChemBlock
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥49,500
1 G
¥100,800
5 G
¥379,900
ベンダーカタログ番号: P42744-250MG
¥49,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥49,500
1 G
¥100,800
5 G
¥379,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P42744-250MG
¥49,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-2-12-8(11)9(7-10)5-3-4-6-9/h10H,2-7H2,1H3
InChI Key
AUUICUZWYQYTNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42744-ethyl-1-hydroxymethyl-cyclopentanecarboxylate.html
Synonym
ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentane-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42744-ethyl-1-hydroxymethyl-cyclopentanecarboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)