Merck
ADVH14DBC9AF
AChemBlock
3-(3-Piperidinylmethyl)benzonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(3-piperidinylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2.ClH/c14-9-12-4-1-3-11(7-12)8-13-5-2-6-15-10-13;/h1,3-4,7,13,15H,2,5-6,8,10H2;1H
InChI Key
DPBJMOWGSVNCRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42508-3-3-piperidinylmethyl-benzonitrile-hydrochloride.html
Synonym
3-(piperidin-3-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42508-3-3-piperidinylmethyl-benzonitrile-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)