コンテンツへスキップ
2025 - 1月及農曆春節預計貨物安排,請參考此頁訊息
Merck
ADVH14DBC133
AChemBlock
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11)8-6-4-5-7-9(8)12-3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
InChI Key
YHQHTXFCLGHENC-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF10253179GF96137837GF78358438
铜 foil, 25mm disks, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
GF03625051
铜 foil, 25mm disks, thickness 0.7mm, half hard, 99.95+%
GF10253179
铜 foil, 25mm disks, thickness 1.0mm, half hard, 99.95+%
GF96137837
铜 foil, 25mm disks, thickness 0.25mm, half hard, 99.95+%
GF78358438
assay
99.95%
assay
≥99.95%
assay
≥99.95%
assay
99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p41616-2-2-methoxyphenyl-propan-2-amine-hydrochloride.html
Synonym
2-(2-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41616-2-2-methoxyphenyl-propan-2-amine-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)