Merck
ADVH0430B763
AChemBlock
tert-butyl N-[trans-2-methylazetidin-3-yl]carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥82,600
ベンダーカタログ番号: O33552-1G
¥82,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥82,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: O33552-1G
¥82,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl ((2R,3S)-2-methylazetidin-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-6-7(5-10-6)11-8(12)13-9(2,3)4;/h6-7,10H,5H2,1-4H3,(H,11,12);1H/t6-,7+;/m1./s1
InChI Key
QEGLJGQQFDDFJO-HHQFNNIRSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33552-tert-butyl-n-trans-2-methylazetidin-3-yl-carbamate-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl ((2r,3s)-2-methylazetidin-3-yl)carbamate hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33552-tert-butyl-n-trans-2-methylazetidin-3-yl-carbamate-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)