Merck
ADVH0430A85B
AChemBlock
2-(1-methyl-1H-indazol-6-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥65,500
250 MG
¥105,100
1 G
¥250,500
5 G
¥737,100
ベンダーカタログ番号: O29706-100MG
¥65,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥65,500
250 MG
¥105,100
1 G
¥250,500
5 G
¥737,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: O29706-100MG
¥65,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-9-4-7(5-10(13)14)2-3-8(9)6-11-12/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
VDCCIXJDKOJUEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o29706-2-1-methyl-1h-indazol-6-yl-acetic-acid.html
Synonym
2-(1-methyl-1h-indazol-6-yl)acetic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29706-2-1-methyl-1h-indazol-6-yl-acetic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)