Merck
ADV638391772
AChemBlock
1-(3,5-Dimethyl-phenyl)-cyclopentanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,100
250 MG
¥43,000
1 G
¥90,100
5 G
¥296,500
ベンダーカタログ番号: K12231-100MG
¥28,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,100
250 MG
¥43,000
1 G
¥90,100
5 G
¥296,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: K12231-100MG
¥28,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18O2/c1-10-7-11(2)9-12(8-10)14(13(15)16)5-3-4-6-14/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
NFYFKAXGSUWRBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/k12231-1-3-5-dimethyl-phenyl-cyclopentanecarboxylic-acid.html
Synonym
1-(3,5-dimethylphenyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k12231-1-3-5-dimethyl-phenyl-cyclopentanecarboxylic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)