Merck
ADV638391509
AChemBlock
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥40,900
1 G
¥128,600
5 G
¥491,200
ベンダーカタログ番号: L18223-250MG
¥40,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥40,900
1 G
¥128,600
5 G
¥491,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: L18223-250MG
¥40,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-11(16)10-8-15(9-14(10)6-7-14)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
DIJIJACGUYWBJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow oil or liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18223-5-tert-butyl-7-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-5-7-dicarboxylate.html
Synonym
5-(tert-butyl) 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18223-5-tert-butyl-7-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-5-7-dicarboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)