Merck
ADV509447810
AChemBlock
3-Benzyloxetan-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥35,600
250 MG
¥59,100
1 G
¥140,400
5 G
¥510,400
ベンダーカタログ番号: L13939-100MG
¥35,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥35,600
250 MG
¥59,100
1 G
¥140,400
5 G
¥510,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: L13939-100MG
¥35,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-benzyloxetan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c11-10(7-12-8-10)6-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2;1H
InChI Key
VMTNJXNTIVAKED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l13939-3-benzyloxetan-3-amine-hydrochloride.html
Synonym
3-benzyloxetan-3-amine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l13939-3-benzyloxetan-3-amine-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)