certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
qNMR: suitable
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
80730-1G:
80730-50MG:
80730-BULK:
80730-500MG:
80730-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.