74658
1,2,4,5-テトラメチルベンゼン
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
ジュレン, 1,2,4,5-テトラメチルベンゼン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 140 °C)
詳細
qNMR Standard for organic solvents (6.9 ppm / 2.2 ppm)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable
mp
76-80 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C)cc1C
InChI
1S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6H,1-4H3
InChI Key
SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
定量NMRによる認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
メルクの広範な定量的NMR標準品(qNMR標準品)をご覧ください。
アプリケーション
- 1,2,4,5-テトラメチルベンゼンの OH 開始分解: 1,2,4,5-テトラメチルベンゼンの環境挙動に関する研究では、OH ラジカルにさらされた場合の分解メカニズムと速度論が強調され、空気の質と潜在的な生態学的リスクへの影響が強調されています。この研究は、芳香族炭化水素を含む環境モニタリングと管理戦略に不可欠です(Zhao et al., 2022)。
- ニトリルオキシドを使用した液状ポリブタジエンの低温硬化: この研究では、低温での液状ポリブタジエンの硬化プロセスを強化するための 1,2,4,5-テトラメチルベンゼンの応用を調査し、ポリマーの合成における効果的な溶媒としての役割を示しています。このようなアプリケーションは、性能特性が向上した先進的な材料の開発に不可欠です(Li and Wang, 2022)。
- NMR 分光法の校正標準の吸湿特性: 1,2,4,5-テトラメチルベンゼン′の校正標準としての核磁気共鳴(NMR)分光法での有用性について詳しく説明します。特に、定量分析の精度に影響を与える吸湿性傾向に焦点を当てます。これは、研究および産業用途における化学測定の信頼性と精度を確保するために不可欠です(Suiter and Widegren, 2021)。
- 生きた動物の Volatolome 抽出のための新しいサンプリング戦略: 動物実験でフェロモンを特定するためにガスクロマトグラフィー質量分析法(GC-MS)に基づく非標的メタボロミクスで使用される化合物′は、複雑な生物学的分析への適用性を示しており、獣医学および行動科学の進歩にとって重要です(Lacalle-Bergeron et al., 2021)。
- 芳香族炭化水素の微生物分解: 1,2,4,5-テトラメチルベンゼンを含む可動性芳香族炭化水素の微生物分解経路に関する研究は、環境修復技術に関する洞察を提供します。これは、高密度非水相液体(DNAPL)による汚染を削減するために必要な生分解プロセスに特に関連しています(Van Leeuwen et al., 2020)。
その他情報
適したNMR溶媒:CDCl3
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
74658-5G:
74658-VAR:
74658-1G:
74658-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
関連コンテンツ
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin®は、電子的なリファレンスマテリアルを用いて、NMR結果の解釈を自動化し、構造確認や定量的NMR測定にかかる時間を短縮します。