certified reference material
TraceCERT®
品質水準
100
300
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
qNMR: suitable
mp
102-105 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI Key
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
定量的NMR(不確かさと有効期限を含む)で認証された内容は証明書に載っています。
貴社の証明書はhttp://www.sigma-aldrich.com.からダウンロードしてください。
メルクの定量的NMR標準(qNMR標準)の全範囲を確認してください。
アプリケーション
- Enhancement of chromatographic analyses: This compound served as a standard in liquid chromatography coupled with photodiode array for the identification and quantification of co-eluting impurities in pharmaceuticals, showcasing its critical role in ensuring the purity and efficacy of medical products (Vecchietti et al., 2022).
- Advanced pharmaceutical analysis: Employed in intelligent peak deconvolution in chromatography, 4,4′-Difluorobenzophenone is crucial for the detailed study of complex data matrices from pharmaceutical samples, aiding in the precise determination of compound structures and concentrations (Arase et al., 2016).
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
305.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
152 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
07563-BULK:
07563-500MG:
07563-VAR:
07563-50MG:
07563-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
関連コンテンツ
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin®は、電子的なリファレンスマテリアルを用いて、NMR結果の解釈を自動化し、構造確認や定量的NMR測定にかかる時間を短縮します。