Merck
FSUPMMRO
Roche
FastStart Universal Probe Master (Rox)
sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included: no
hotstart
メーカー/製品名
Roche
包装
pkg of 1250 x 20 μL reactions (04913957001)
pkg of 250 x 20 μL reactions (04913949001)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (04914058001)
テクニック
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
入力
purified DNA
検出方法
probe-based
詳細
すべてのリアルタイムPCRシステム上で、qPCRおよびRT-qPCR用のすぐに使えるユニバーサルホットスタート反応混合液では、ROXを用いた正規化が必要です。
FastStart Universal Probe Master(Rox)には新規のリファレンス色素が含まれており、この色素のために本製品をすべてのリアルタイムPCR装置で使用することができます。本製品ではROXを用いた正規化が必要ですが、特定の装置またはプロトコルに対する変更または調節は不要です。この、すぐに使える2倍濃縮マスター混合液には、qPCRおよび2段階qPCRを含む、SYBR Green I検出法で行う定量的なリアルタイムDNA検出アッセイを実行するのに必要な、すべての試薬 (ただし、プライマー、プローブ、および鋳型を除きます) が含まれています。FastStart Universal Probe Master(Rox)を用いると、Applied Biosystems 7900 HT Fast Real-Time PCR SystemやApplied Biosystems 7500 Real-Time PCR Systemなどの装置を用いた実験で、優れた結果が得られます。この製品は、LightCycler®機器での使用を意図していません。
ホットスタート産物では、特異性、感度、およびPCR収率が著しく改善されることが証明されています。FastStart Taq DNAポリメラーゼの一部のアミノ酸残基には熱不安定性のブロック基があり、室温ではこれが改変酵素を不活化します。したがって、プライマーが非特異的に結合できる間は、伸長が生じません。FastStart Taq DNAポリメラーゼは、高温(すなわち、+95℃におけるプレインキュベーション段階)でブロック基を除去することにより活性化されます。
アプリケーション
FastStart Universal Probe Master(Rox)は、下記の用途で使用されています:
  • MIR376B、MIR376A、MIR181Aなどの内在性miRNAの定量を目的とした、TaqMan®定量的リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応(qRT-PCR)
  • 分類不能の炎症性末梢関節炎(UPIA)患者の全滑膜組織での腫瘍壊死因子(TNF)の発現分析を目的とした、逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)
  • GCまたはAT含量が多いDNA配列を含む、標的DNAまたはcDNA配列の定量的PCRによる増幅および検出
このマスター混合液とTranscriptor First Strand cDNA合成キット (ロシュ) を組み合わせることで、2段階qRT-PCRで優れた結果を得ることができます。
特徴および利点
  • qPCR感受性および特異性を増加させます。
サイクル数 (Ct) の値を低くします。
  • あらゆるプローブに基づくアッセイ法にマスター混合液を使用できます。
Universal ProbeLibrary Probesまたは他の何らかの加水分解プローブを用いるアッセイで、高い感受性と特異性のある結果が得られます。
  • 広範囲にわたるDNAまたはcDNA標的の増幅と検出を行います。
GC-またはAT-リッチなものを含めて、長さ500 bpまでの断片を増幅します。
  • アガロースゲル上の増幅産物を目視できるようにします。
  • ロボット・ピペット・ステーションを使用してqPCR反応をセットアップします。
反応セットアップ時間が長引いても室温で安定な、マスター混合液を使用します。
  • キャリーオーバー汚染によって生じる擬陽性を防止します。
このdUTPを含む混合液とウラシル-DNAグリコシラーゼ使用して、前回のPCR反応から持ち越された混入DNAを排除します。
構成
FastStart Universal Probe Master (Rox) は、FastStart Taq DNAポリメラーゼ、反応緩衝液、ヌクレオチド (dATP、dCTP、dGTP、dUTP) および基準色素を含む、2倍濃縮マスター混合液です。
品質
機能試験: ロットごとに、3種類の鋳型、すなわちGC-リッチの鋳型、AT-リッチの鋳型、および長鎖の鋳型 (約440 bp) を用いてqPCR性能についての試験が行われます。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断手順に使用しないでください
法的情報
FastStart is a trademark of Roche
LightCycler is a registered trademark of Roche
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
The essential function for serum response factor in T-cell development reflects its specific coupling to extracellular signal-regulated kinase signaling.
Mylona A, et al.
Molecular and Cellular Biology, 31(2), 267-276 (2011)
Stefano Alivernini et al.
Frontiers in medicine, 5, 186-186 (2018-07-19)
Objectives: To examine synovial tissue (ST) predictors of clinical differentiation in patients with seronegative undifferentiated peripheral inflammatory arthritis (UPIA). Methods: Fourty-two patients with IgA/IgM-Rheumatoid Factor and anti-citrullinated peptide antibodies negative UPIA, naive to Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs, underwent Gray Scale (GSUS)
Matthew L Hillestad et al.
Human gene therapy, 23(10), 1116-1126 (2012-07-28)
Reporter genes are important tools for assessing vector pharmacology in vivo. Although useful, current systems are limited by (1) the need to generate a new vector for each different reporter, (2) the inability to package reporter genes in small vectors
Gozde Korkmaz et al.
PloS one, 8(12), e82556-e82556 (2013-12-21)
Autophagy is a vesicular trafficking process responsible for the degradation of long-lived, misfolded or abnormal proteins, as well as damaged or surplus organelles. Abnormalities of the autophagic activity may result in the accumulation of protein aggregates, organelle dysfunction, and autophagy
Kumsal Ayse Tekirdag et al.
Autophagy, 9(3), 374-385 (2013-01-17)
Macroautophagy (autophagy herein) is a cellular catabolic mechanism activated in response to stress conditions including starvation, hypoxia and misfolded protein accumulation. Abnormalities in autophagy were associated with pathologies including cancer and neurodegenerative diseases. Hence, elucidation of the signaling pathways controlling
資料
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
関連コンテンツ
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は核酸分子増幅技術の1つであり、RT-PCR、ホットスタートPCR、エンドポイントPCRを含む多くのアプリケーションで広く使用されています。
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
RT-qPCRまたは定量的逆転写PCR法は、逆転写と定量的PCRまたはリアルタイムPCRの働きを組み合わせて特定のターゲットを増幅し検出するものです。RT-qPCRには、遺伝子発現レベルの定量化、RNA干渉(RNAi)の検証、ウイルスなどの病原体の検出など、さまざまな用途があります。