治療用抗体のリード発見
最も有望なリード候補を選択するのに必要なツールを見つけてください。
治療用抗体のリード発見には、標的治療法の抗体候補の選択が必要です。特定の標的を特定した後、標的分子を抗原として用いて抗体が生産されます。抗体は、ハイブリドーマ技術、B細胞クローニング、ファージディスプレイなどの方法を用いて作ることができます。作られた抗体は、精製され、抗原結合能でスクリーニングされます。選択した抗体についてさらに特性解析を実施して、特異性、親和性、安定性、薬力学的性質を決定します。メルクは、リード発見プロセスをモノクローナル抗体産生から単離、選択、リード最適化までサポートするために、多数のプラットフォームと試薬をご提供しています。
モノクローナル抗体のリード最適化
モノクローナル抗体医薬品開発における薬理学的薬効、毒性、安全性の最適化のため、メルクではin vitro ツール、細胞モデル、アッセイの幅広いポートフォリオを取り揃えています。メルクの革新的なソリューションには、ADME(吸着、分布、代謝、排泄)アッセイや薬理学的試験などのアプリケーションのための幅広い細胞株やready-to-assay細胞などがあります。メルクのがん免疫パネル細胞株は、がん免疫療法を研究するための効果的で確実なモデル系となります。また、初代細胞、PBMC、NK細胞、さらにin vivo 系の生理環境や構造をより正確に模倣できる細胞モデルを得るための患者由来オルガノイドなどもご提供しています。
メルクは、安全かつ効果的な薬物治療法の開発をサポートするために、生存アッセイ、アポトーシスアッセイ、増殖アッセイなどの幅広いセルヘルスアッセイを取り揃えています。メルクのライブセルイメージング試薬により、さまざまな細胞プロセスの可視化と定量化が実現するため、薬物の毒性や有効性に関する情報が得られます。
関連分野
ECACCレポジトリ細胞株、がん細胞株、細胞モデルなど。
ヒト初代細胞、正常・疾患PBMC、免疫細胞。
高度細胞培養のためのヒトiPSC由来・患者由来オルガノイド。
細胞状態の一般的/特異的指標を測定するための試薬、キット、ツール。
細胞イメージングのための蛍光色素、プローブ、バイオセンサー、ラベリングテクノロジー。
関連資料
- Cryopreserved PBMCs Retain Function and Phenotype
Frozen peripheral blood mononuclear cells offer many advantages over fresh PBMCs, enabling researchers to plan their experiments ahead of time with ready-to-use cells that can be stored in the freezer until needed.
- Gastrointestinal Organoid Biobank
Patient derived organoids (PDOs) can be used as in vitro 3D cell models, preserving original tissue physiology and molecular pathology for clinical relevance.
- Lung Cancer Organoid Biobank
Lung patient derived organoids (PDOs) have been shown to be a reliable model for lung cancer studies, and can also predict patient clinical responses to therapeutics.
- A Highly Sensitive IFN-γ ELISpot Assay to Quantify Cellular Immune Responses to Previous Viral Infection
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
- The ELISpot Assay Enables Functional Analysis of Cellular Immunology
Recent improvements to the design of multiwell microplates, including use of membranes with reduced background fluorescence, have bolstered the widespread application of ELISpot assays.
メルクの製品・サービス