Merck
治療用抗体のリード発見
最も有望なリード候補を選択するのに必要なツールを見つけてください。
治療用抗体のリード発見には、標的治療法の抗体候補の選択が必要です。特定の標的を特定した後、標的分子を抗原として用いて抗体が生産されます。抗体は、ハイブリドーマ技術、B細胞クローニング、ファージディスプレイなどの方法を用いて作ることができます。作られた抗体は、精製され、抗原結合能でスクリーニングされます。選択した抗体についてさらに特性解析を実施して、特異性、親和性、安定性、薬力学的性質を決定します。メルクは、リード発見プロセスをモノクローナル抗体産生から単離、選択、リード最適化までサポートするために、多数のプラットフォームと試薬をご提供しています。 
モノクローナル抗体の製造と精製
大きな技術的進歩により、モノクローナル抗体のより迅速で効率的な製造が実現しました。抗体発見のために確立されたプラットフォームには、ハイブリドーマ開発、B細胞クローニング、抗体ファージディスプレイの3つがあります。メルクは、それぞれの方法を使ったモノクローナル抗体ライブラリー製造のための試薬をご提供しています。
メルクの抗体単離・精製ソリューションは、迅速で効率的なサンプル調製をサポートするように設計されています。Amicon® ろ過デバイスMultiScreen® 限外ろ過プレート は、研究者が抗体サンプルを迅速に濃縮、精製、またはバッファー交換するための効率的な手段です。PureProteome Protein A、Protein G、Protein A/G磁気ビーズ は、細胞培養上清サンプルから免疫グロブリンを精製する効率の高い手段であり、時間を節約し、サンプル損失を最小限に抑えることができます。サンプル調製におけるメルクの先進技術と広範な専門知識により、リード発見プロセスでは次のステップにより迅速かつ効率的に進んでいただくことができます。 
Cartoon illustration depicting yellow cells, each expressing a different antibody clone represented by purple, pink, red, green, and blue antibodies on the cell surface
ハイブリドーマ開発
ハイブリドーマ技術は、マウスB細胞の不死化法として最も広く知られているものであり、モノクローナル抗体(mAb)発見を一変させました。この方法では、まず標的抗原を用いて動物を免疫化して免疫反応を誘発し、B細胞成熟を開始させることから始まります。次にB細胞は単離され、骨髄腫細胞と融合されて、ハイブリドーマが作製されます。それぞれのB細胞は独自の抗体を産生するため、ハイブリドーマのシングルセルクローニングを用いてラージスケールのモノクローナル抗体ライブラリーを作製することができます。次に、培養されたハイブリドーマ細胞の上清から抗体を単離/精製します。この方法は、確立されており、高純度の特異的抗体が得られます。
メルクのハイブリドーマ開発ツールは、ハイブリドーマ融合・スクリーニングプロセスを合理化して効率を最大限にするために設計されました。メルクでは、融合細胞株から細胞培養培地、成長因子、抗生物質まで幅広い製品を取り揃えております。
関連製品
Loading
関連分野
リングスタンドに置かれているクロマトグラフィー充填剤が入ったタンパク質精製カラムと15 mLコニカルチューブへの溶出のクロースアップ写真
Amicon限外ろ過デバイス
Amicon® Ultraフィルターを用いた確実な濃縮とダイアフィルトレーション。
リングスタンドに置かれているクロマトグラフィー充填剤が入ったタンパク質精製カラムと15 mLコニカルチューブへの溶出のクロースアップ写真
精製カラム・充填剤
抗体精製のための多様なクロマトグラフィーツール
96ウェル・384ウェルのMultiScreen<sup>®</sup> フィルタープレート
MultiScreen® 96ウェル限外ろ過プレート
抗体濃縮・ダイアフィルトレーションのためのろ過プレート
Related Articles
メルクの製品・サービス