Merck
良質な塩基による合成
生産能力やカスタム対応力が高く、包装、QA・証拠文書作成を行い、最も要求の厳しいプロジェクトを完全にサポートできるサプライヤーから提供される信頼性の高いオリゴヌクレオチド試薬
オリゴヌクレオチド合成のための試薬
Proligo試薬のポートフォリオでは、以下の特徴をもつオリゴヌクレオチド合成のための全種類のホスホロアミダイト、固相担体、液体試薬を取り扱っています。
  • 全ワークフローのための高品質な標準製品・特殊製品
  • 柔軟にカスタマイズ可能な製造・包装オプション 
Proligoカタログ
Proligo試薬シリーズに関連するすべての製品・技術情報を掲載しています。
カタログ請求はこちら
ワークフロー
合成用担体
合成用担体
コントロールド・ポア・グラス(CPG)は、DNAやRNAを化学合成するための支持体として最もよく知られています。表面積が大きく、効率的な物質移動の性質を持ち、化学的に不活性であることが特徴です。
脱トリチル化・活性化
TCAを利用した脱トリチル化によりDMT基が除去されると、カップリングが行われます。
アクチベーター溶液は、オリゴの伸長工程でホスホロアミダイト溶液と混合されます。
カップリング
ホスホロアミダイトモノマーは、以下の物質を利用するカップリング工程で添加されます。
キャッピング・酸化
酸化とキャッピングにより、反応の安定化と収率の効率化を実現します。
技術文書サポート
ハイライト
品質保証
品質保証
進歩する診断および製薬要件に適合する専門のプロセス技術グループと工程内管理
お問い合わせ
お問い合わせ
製品およびサービスに関する詳細情報については、見積りをご依頼いただくか、このページ上でご覧になりたい情報をお知らせください。
最新鋭の製造
最新鋭の製造
ハンブルクの最新鋭の製造施設では、通常対応からカスタム対応まで、ミリグラムからキログラムまでの完全な包装サービスを提供します。
バッチ生産用リアクター
カスタムオリゴ合成試薬
私たちは、強力なサプライチェーンと堅牢なQMSに支えられ、事前に定義されたコスト目標、仕様、およびカスタムパッケージによるDNAおよびRNAホスホロアミダイトオリゴのフルレンジのカスタムケミストリーを提供します。