エアーサンプラー(空中浮遊菌測定)
エアーサンプリングは、生産エリアや医療設備などの重要な区域における環境モニタリングにおいて、微生物制御の要件を満たすことを保証するため重要です。
落下菌測定は寒天培地を静置して空気中の微生物の測定を行いますが、空中浮遊菌測定ではエアーサンプラーを用います。エアーサンプラーは、一定量の空気中の微生物を培地に捕捉します。
私たちのエアーサンプラーはさまざまな原理に基づいており、お客様のニーズに合わせて選択可能です。食品・飲料業界、爆発の危険がある区域、クリーンルームおよびアイソレーター、圧縮ガスモニタリング用に特別に設計された製品を提供しています。多くの環境モニタリングのニーズに応えるために、簡便な測定方法を設計しました。
製品
大気圧環境下・圧縮ガス用のエアーサンプラー
MAS-100™シリーズは、信頼性が高く、正確で簡便なエアーモニタリングのための一体型システムです。Andersonの埋伏原理に基づくMAS-100™シリーズは、90 mm寒天培地もしくはコンタクトプレートを使用します。
MAS-100™装置シリーズには、以下のようなさまざまなアプリケーションに対応した専用装置があります。
- バッテリー駆動式のポータブルエアーサンプラーMAS-100 NT®(排気用HEPAフィルター内蔵/なし)、欧州の防爆仕様(MAS-100 NT Ex™(排気用HEPAフィルター内蔵/なし))、およびMAS-100 VFは、ISO 5グレードまでのクリーンルームで使用するように設計されています。
- MAS-100 Eco™は使いやすく、食品・飲料業界向けに設計されています。
- MAS-100 ISO NT™とMAS-100 ISO MH™(1台で最大4つの測定場所に対応)は、アイソレーターやRABS内に固定設置し、使用するように設計されています。
- MAS-100 AtmosTMは、ポータブルの充電式装置で、使用が極めて簡単な微生物の圧縮ガス専用サンプラーであり、圧縮空気、窒素、二酸化炭素、アルゴンの正確なサンプリングが可能です。
RCS®大気圧環境下・圧縮ガス用のエアーサンプラー
RCS®シリーズは、食品、医療、および製薬業界において、安全で信頼性の高い環境モニタリングをもたらすことがよく知られています。RCS® High Flow Touch微生物エアーサンプラーは、高解像度カラータッチスクリーン、直感的なソフトウェア、および人間工学的デザインを備えています。専用培地のアガーストリップを用いることで大気圧環境下および圧縮ガスのモニタリングの信頼性を最大限に高めることができます。
- RCS® High Flow Touchポータブルエアーサンプラーは、高解像度カラータッチスクリーンと直感的なソフトウェアを備えて、最大限の使いやすさを実現しています。この装置は、メルクの圧縮ガスアダプターを用いることにより、圧縮ガスの試験にも流用できます。
- RCS®圧縮ガスアダプターは、圧縮ガスの微生物モニタリングの機能を付加します。これにより、エアー試験から圧縮ガス試験への切り換えが簡単に行えます。
すべてのRCS®サンプラーは、ローターによる遠心衝突の原理を採用して、以下のような主な利点をもたらします。
- 穏やかな衝突速度
- 低乱流の制御された気流
- 微生物の均一な分布
- 寒天培地の局所乾燥なし
- 汎用的寒天培地による総合的システム
- オートクレーブ処理が可能なサンプリングヘッド
関連製品資料
- Poster: MAS-100 NT® Air Outlet Particle Filter
Viable Air Samplers are used for quantitative determination of airborne contamination in cleanrooms and isolators.
- Brochure: Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
GMP compliant solutions for process monitoring in pharmaceutical manufacturing.
- Application Note: Biological Efficiency of the MAS-100 NT® Air Sampler with TSA w. LTHThio sedi. ICR Settle Plates
ISO 14698-1 describes standard methods to measure biological contamination in cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: Using Different Perforated Lids on the MAS-100® Family Air Samplers
Perforated lids are crucial to the physical and biological sampling efficiency of impaction-based microbial air samplers.
- Application Note: Impact of Higher Volumes and Sequential Sampling in Active Air Monitoring
Modified methods in tests with the MAS-100 NT® air sampler and ICR settle plates.
- Application Note: Impact of the New EN 17141 on the ISO 14698 Validation of MAS-100® Air Samplers
The scope of the new norm is to establish the requirements, recommendations and methodology for microbiological contamination control in clean controlled environments.
- Application Note: VHP Decontamination of MAS-100 NT® Microbial Air Sampler - Hydrogen Peroxide Decontamination
Active microbial air sampling is frequently required for cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: How to Achieve Full Data Integrity for the MAS-100 NT® Air Sampler
Environmental monitoring (EM) is the key process measuring the efficiency of the sum of all measures implemented to minimize the contamination risk in the aseptic manufacturing environment.
- Flyer: Eliminate the Risk of Cleanroom Cross-contamination
As portable air samplers are sometimes moved and used across environments with different levels of microbial contamination, there is a potential risk of cross-contamination between areas.
- Data Sheet: Our Services Portfolio Supporting the MAS-100® Family
Discover our services portfolio supporting the MAS-100® family for active air monitoring.