Metabolomica
La metabolomica consiste nello studio completo dei metaboliti, ovvero delle piccole molecole che costituiscono i substrati, gli intermedi e i prodotti del metabolismo, all’interno delle cellule, dei fluidi biologici, dei tessuti o degli organismi. Si tratta di impronte chimiche caratteristiche e uniche lasciate dai processi cellulari. La metabolomica fornisce uno sguardo d'insieme su un sistema biologico dal punto di vista biochimico e delinea le conseguenze di patologie, nutrizione, terapie o modifiche genetiche sulla fisiologia di un organismo.
Applicazioni della metabolomica
La metabolomica, con le sue applicazioni ad ampio raggio, influenza in modo significativo la ricerca farmaceutica con l’identificazione di biomarcatori di malattie e le valutazioni tossicologiche su approcci terapeutici personalizzati. Nelle ricerche di genomica funzionale, svolge un ruolo fondamentale per la previsione della funzione genica studiando le interazioni tra genoma, trascrittoma, proteoma e metaboloma. La bioestrazione (tecnologia in cui ci si avvale di microrganismi per il recupero di minerali e metalli preziosi) trae vantaggio dalle conoscenze di metabolomica per una migliore ottimizzazione dei ceppi, mentre la metabolomica vegetale contribuisce al progresso della biotecnologia applicata all’agricoltura attraverso lo studio dei metaboliti vegetali. La ricerca ambientale si rivolge alla metabolomica per studiare gli effetti degli inquinanti e ottimizzare la produzione di biocarburanti, mentre la ricerca nutrizionale attinge alla metabolomica per valutare i livelli nutrizionali e per garantire la sicurezza alimentare.
La sequenza operativa nelle analisi multiomiche
Comprensione dei metaboliti e del metaboloma
Con il termine metaboloma si indica l’interazione dei metaboliti all’interno di un sistema biologico. Il metaboloma è la serie completa dei metaboliti presenti in un organismo o in un campione biologico. I metaboliti sono composti a basso peso molecolare, generalmente inferiore a 1,5 KDa, che costituiscono gli intermedi o i prodotti di vie biosintetiche o cataboliche. Ne sono esempi gli amminoacidi, i nucleotidi, i carboidrati e i lipidi; questi ultimi sono spesso studiati separatamente in ricerche di lipidomica. I metaboliti primari sono sostanze endogene direttamente coinvolte nelle fasi fisiologiche di crescita, sviluppo e riproduzione. I metaboliti secondari sono esogeni e non coinvolti in questi processi; svolgono, tuttavia, importanti funzioni ecologiche.
Vie metabolomiche e tecniche analitiche
Per lo studio delle vie metabolomiche si utilizzano metaboliti, enzimi, strumenti di separazione e tecniche di analisi e marcatura dei metaboliti. Due delle più comuni tecniche di profilazione metabolica sono le analisi metabolomiche mirate e non mirate. Nelle analisi mirate si quantificano metaboliti noti ben precisi, mentre le analisi non mirate forniscono il profilo metabolico globale di tutti i metaboliti, noti e ignoti. L’impronta metabolica è un’analisi rapida e globale dei metaboliti di un campione, non finalizzata all’identificazione specifica di ciascun metabolita.
Sequenza operativa e metodi analitici in metabolomica
Un lavoro di metabolomica richiede un approccio integrato che prevede preparazione dei campioni, standardizzazione e taratura, metodi di separazione, rivelazione dei metaboliti e analisi dei dati. I campione più comuni sono plasma, urina, saliva, tessuti e cellule. I metodi di separazione utilizzati, come la gascromatografia (GC), la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) o l’elettroforesi capillare (CE), vengono accoppiati a metodi di rivelazione come la spettrometria di massa (MS). Oltre alla MS, tecniche analitiche frequentemente utilizzate per la rivelazione dei metaboliti sono la risonanza magnetica nucleare (NMR), la spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FT-IR) e la spettroscopia Raman. L’analisi dei dati degli studi metabolomici richiede dispositivi e software sofisticati per una identificazioni e quantificazioni dei composti rigorose e per un’accurata interpretazione dei dati.
Articoli correlati
- Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.
- Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
- UHPLC separates Vitamin D Metabolites with Supel™ Carbon LC column, baseline separation, excellent peak shape, and sensitivity.
- A sensitive LC-MS/MS quantitative method for the simultaneous analysis of highly polar 11 nucleotide activated sugars having similar structures and physicochemical properties using Supel™ Carbon LC column.
- Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
- Visualizza tutto (55)
Cerca altri articoli e protocolli
Risorse sui prodotti
- Brochure: Metabolomics
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- Brochure: HPLC and UHPLC Column Selection Guide
- Brochure: Solid Phase Extraction Products
- Catalogo: Assay Kits for Metabolite and Enzyme Analysis
- Catalogo: Natural Products for Metabolomics Research
Per agevolare il tuo impegno nella ricerca, il nostro assortimento di prodotti naturali comprende composti fitochimici isolati e purificati da diverse fonti vegetali.
- Protocollo: Libreria di metaboliti per la spettrometria di massa
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- Protocollo: Analisi enzimatiche sugli alimenti
- Tabella di riferimento: amminoacidi
Le tavole di consultazione sugli amminoacidi prendono in esame i venti amminoacidi presenti in natura negli eucarioti, raggruppati secondo le rispettive catene laterali e cariche formali. Scopri la nostra linea completa di amminoacidi, tra cui alanina, isoleucina, valina, fenilalanina, triptofano, tirosina, asparagina, cisteina, glutammina, metionina, serina, treonina, acido aspartico, acido glutammico, arginina, istidina, lisina, glicina e prolina. Approfondisci oggi stesso.
- Video: How to Use the Avanti® Mini-Extruder
Watch the video demonstration to learn more about the proper use and care of the Avanti® Mini-Extruder.
- Articolo tecnico: Kit di analisi Roar per gli studi sul metabolismo delle lipoproteine
- Bollettino applicativo: LC-MS/MS Analysis of 20 Underivatized Amino Acids on Supel ™ Carbon LC column