Monitoraggio delle particelle aerodisperse vitali
Il monitoraggio microbiologico dell’aria consiste nel processo di campionamento e analisi della contaminazione microbica aerodispersa. Rappresenta una fase importante del controllo qualità per i produttori farmaceutici, cosmetici e alimentari. La qualità dell’aria riveste un ruolo fondamentale in ambienti asettici, camere bianche e aree produttive in cui i microrganismi aerodispersi rappresentano un potenziale rischio di contaminazione crociata per materie prime e prodotti finiti.
Categorie in evidenza
Scoprite le nostre soluzioni d'avanguardia per la produzione farmaceutica finalizzate al monitoraggio ambientale e alle simulazioni del processo asettico. Garantite la conformità alle GMP con i nostri strumenti e i terreni specializzati per camere bianche, isolatori e RABS.
La sorveglianza igienica consente di verificare l’efficacia delle procedure di sanificazione di routine con metodi quali la ricerca dell’ATP, del NAD e delle proteine o il campionamento con tamponi ideati per analisi di sicurezza e microbiologiche nel mondo alimentare.
Monitoraggio microbiologico attivo dell'aria
L'esigenza di metodi efficienti per il monitoraggio attivo dell'aria continua a crescere in seguito all'aumentare di norme e standard per i prodotti farmaceutici e alimentari. In questi settori la qualità degli ambienti produttivi è direttamente correlata alla qualità dei prodotti finiti. Il monitoraggio attivo dell’aria consente di determinare il numero di microrganismi vitali per metro cubo e fa parte dei test condotti di routine durante il processo produttivo.
I campionatori microbiologici attivi accelerano l’aria e i microrganismi impattano sulla superficie di un terreno di coltura agarizzato che viene poi incubato. Si contano quindi i microrganismi cresciuti sul terreno di coltura. Se il test è positivo e rileva la presenza di contaminanti microbici nell’aria, soprattutto nelle aree critiche, si prosegue con un test di identificazione per determinare il genere dei microrganismi responsabili.
Visitate la nostra raccolta di documenti in cui troverete schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Monitoraggio microbiologico passivo dell'aria
Il campionamento passivo dell'aria è una importante tecnica complementare dei metodi di campionamento attivo. Viene utilizzata per misurare i livelli dei contaminanti depositati dall’aria sulle superfici. Le piastre di sedimentazione (dette anche piastre di deposizione) consentono una determinazione continua semi-quantitativa della contaminazione microbiologica dell'aria.
Esse vengono lasciate aperte nell’area in esame per un determinato periodo di tempo, consentendo ai microrganismi aerodispersi di depositarsi e di proliferare sul terreno di coltura. Per incrementare la proliferazione microbica, la piastra viene posta in un incubatore che garantisce condizioni ambientali ottimali. Dopo un lasso di tempo predefinito, si contano le colture e, se necessario, le si identifica con un test di identificazione appropriato.
Articoli correlati
- IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- Discover the importance of data integrity in environmental monitoring. Learn how digital management systems can enhance compliance, safety, and efficiency in data handling.
- Visualizza tutto (3)
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]