Documenti fondamentali
V900840
Sigma-Aldrich
Tampone Tris-EDTA
Vetec, reagent grade, 100 ×, RNase and DNase free
Sinonimo/i:
Tampone TE
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105319
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Caratteristiche
RNase and DNase free
Concentrazione
100 ×
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acqua Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Acqua