Documenti
V900483
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99%, crystalline powder, reagent grade, Vetec
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
product name
Trizma® base, Vetec, reagent grade, ≥99%
Grado
reagent grade
Descrizione
aminopeptidase substrate
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystalline powder
pH
10.5-12
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. eboll.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trizma® base is a basimetric standard used in biochemistry and molecular biology. It may be used as a buffer or as a component of mixed buffer formulations. It is essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.
Applicazioni
Trizma® base can be used as a buffer:
  • In the evanescent absorption analysis of NADPH.
  • In the autoxidation studies of oxymyoglobin.
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Autoxidation of native oxymyoglobin. Kinetic analysis of the pH profile
Shikama K and Sugawara Y
European Journal of Biochemistry, 91(2), 407-413 (1978)
Tapered fibers for cell studies
Reviews in Fluorescence (2005)
Preparation of buffers for use in enzyme studies
Handbook of Biochemistry and Molecular Biology (2010)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal