V900333
2-Thiouracil
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
O=C1NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)