Documenti
V900168
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hydrate
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Formula condensata:
Al2(SO4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.15 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Forma fisica
chunks or granules
powder, crystals or beads
Densità
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1