Documenti fondamentali
V800360
Sigma-Aldrich
Solfato di argento
AR, ≥99%
Sinonimo/i:
Sale diargento(I) dell’acido solforico
About This Item
Formula condensata:
Ag2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio:
≥99%
Grado:
AR
Stato:
crystalline powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥99%
Stato
crystalline powder
pH
4.5-5 (0.5% in water)
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)