V800341
Potassium thiocyanate
LR, ≥97%
Sinonimo/i:
Potassium rhodanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥97%
Forma fisica
crystalline powder
pH
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
Punto di fusione
173 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1